Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin agarose
Artikelnummer. p-4531333 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 11846734
Brand: Thermo Scientific™ 20219
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Avidin biotinbindende protein immobiliseret på perleformet agaroseharpiks til affinitetsoprensningsmetoder, der involverer biotinylerede proteiner og ligander.
Thermo Scientific™ Pierce Avidin Agarose er agaroseharpiks med perler af høj kvalitet til biotinaffinitetsprocedurer.
Yderligere information og online bestilling
Denne avidinaffinitetsharpiks er tværbundet perleformet agarose, hvorpå oprenset avidin er blevet kovalent immobiliseret. De biotinbindende agaroseperler fås som færdigpakkede søjler eller harpiksopslæmning. Harpiksen er designet til brug i en række forskellige applikationer til affinitetsoprensning af biotinylerede makromolekyler. Selvom streptavidin generelt giver overlegen ydeevne, er avidin mere effektivt i visse situationer.
Avidin er et tetramert glycoprotein rig på tryptofan, der er til stede i hønseæggehvide og fuglevæv, og avidin er meget modstandsdygtig over for denaturering af syrer eller proteolytiske enzymer. Avidin Agarose Resin består af oprenset avidin, der er blevet immobiliseret til tværbundet 6% perleformet agarose. Den resulterende affinitetsstøtte er lækagebestandig, stabil ved pH fra 2 til 11 og ideel til tyngdekraftsflow og lavhastighedscentrifugering.
Højdepunkter:
  • Immobiliseret ligand er oprenset avidin fra kyllingeæggehvider
  • Støtte er tværbundet 6% perleformet agaroseharpiks (agaroseperler)
  • Leveres som en stabil vandig opslæmning eller færdigpakkede kolonner
  • Binder frit biotin og biotinylerede molekyler med høj affinitet
Anbefalet til:
Binding af biotinyleret anti-transferrin fra serum; Binding af biotinylpeptider og eluering med en SDS/urea-opløsning; Hybridisering af biotinyleret RNA til dets komplementære DNA og binding til immobiliseret avidin med efterfølgende eluering af det enkeltstrengede DNA; Oprensning af dobbeltstrenget DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20μ g biotinbinding pr. ml harpiks
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses.
Produktlinje Pierce
Mængde 5 mL
Mål Biotin-mærket molekyle
Type Agarose
Stationær fase Avidin
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin