Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin
Artikelnummer. 11886814 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11886814 20 mg 20mg
11836814 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11886814 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21128
 Begrænset vare
På lager
Udfør Western blot, ELISA eller andre biotin-baserede detektionsmetoder ved anvendelse af disse oprensede og HRP-, AP- eller FITC-mærkede avidinmolekyler.
Thermo Scientific™ Pierce Avidin og konjugater omfatter oprenset avidinprotein fra hønseæggehvider, plus avidin-HRP, avidin-AP og andre konjugerede former til brug i biotin-baserede detektionsmetoder.
Avidin fra kyllingeæggehvider er et glykoprotein, der effektivt binder biotin, et mærke, der ofte bruges til at mærke antistoffer og andre prober til immundetektionsmetoder. Ren avidin er en nøglekomponent i visse immunhistokemi (IHC) metoder. Alkalisk fosfatase (AP ) og peberrodsperoxidase (HRP) konjugater af avidin er nyttige til Western blotting eller ELISA påvisning med passende enzymsubstrater.
Højdepunkter:
  • Native avidin– glykoprotein fra kyllingeæggehvider, 67 kDa, pI er lig med 10
  • Opløselig– glycosylering og isoelektrisk punkt gør avidin mere opløseligt end streptavidin
  • Overkommelig– betydeligt billigere end rekombinant streptavidin
  • ABC-farvning– avidin foretrækkes normalt frem for streptavidin til avidin-biotin kompleks (ABC) farvningsmetoder i immunhistokemi (IHC)
  • Rent protein og konjugater– vælg ren, ukonjugeret avidin til brug i ABC-farvning eller peroxidase eller alkaliske fosfataseformer til membran- og pladebaserede analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 20 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Form Fast stof
Produktlinje Pierce
Produkttype Avidin (ukonjugeret)
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof Umærket