Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA magnetiske perler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør immunpræcipitation af rekombinante HA-mærkede proteiner udtrykt i bakterie- eller pattedyrceller eller in vitro- systemer ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer, med Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA magnetiske perler.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Bestemt– meget specifikt anti-–HA monoklonalt antistof muliggør højt –udbytte og høj renhed immunpræcipitation (IP)
Hurtig– optimeret protokol er afsluttet på cirka 1 time
Lav uspecifik binding– stabile, –præblokerede perler giver højt oprensede HA-mærkede proteiner
Alsidig– perler er kompatible med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Koncentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C. |
| Partikelstørrelse | 1 μm |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 5 mL |
| Protein form | Recombinant |
| Mål | HA |
| Type | Magnetic Affinity Bead |
| Vis mere |