Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA magnetiske perler
Artikelnummer. 13464229 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13464229 1 mL 1ml
13474229 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13464229 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88836
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør immunpræcipitation af rekombinante HA-mærkede proteiner udtrykt i bakterie- eller pattedyrceller eller in vitro- systemer ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer.
Udfør immunpræcipitation af rekombinante HA-mærkede proteiner udtrykt i bakterie- eller pattedyrceller eller in vitro- systemer ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer, med Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA magnetiske perler.
Yderligere information og online bestilling
Den blokerede magnetiske perleoverflade er belagt med –anti-HA-antistof, et meget specifikt muse-IgG1-monoklonalt antistof, der genkender HA-epitopmærket (YPYDVPDYA) afledt af det humane influenzahæmagglutinin (HA)-protein. Pierce Anti-HA Magnetic Beads kan bruges manuelt med et magnetisk stativ, såvel som med automatiserede platforme, som f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments, til workflows med høj gennemstrømning.
Højdepunkter:
  • Bestemt– meget specifikt anti-–HA monoklonalt antistof muliggør højt –udbytte og høj renhed immunpræcipitation (IP)
  • Hurtig– optimeret protokol er afsluttet på cirka 1 time
  • Lav uspecifik binding– stabile, –præblokerede perler giver højt oprensede HA-mærkede proteiner
  • Alsidig– perler er kompatible med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Slurry: 10 mg/ml, 1% fast føde
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Partikelstørrelse 1μ m
Form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 1 mL
Protein form Rekombinant
Mål HA
Type Magnetisk affinitetsperle
Ligand type Antistof
Kapacitet (metrisk) 1 mL