Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK magnetisk agarose
Artikelnummer. p-7113068 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15875833 4 mL 1ml
15883521 20 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15875833 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36797
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDK Magnetic Agarose Beads giver en hurtig, bekvem metode til oprensning af DYKDDDK-mærkede rekombinante proteiner
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetisk Agarose giver en hurtig og bekvem metode til rensning og immunopræcipitation (IP) af DYKDDDDK-mærkede proteiner fra in vitro proteinekspressionssystemer, bakterier, gær og pattedyrsceller. Aminosyresekvensen DYKDDDDK, almindeligvis kendt som 'FLAG', genkendes af et højaffinitet rottemonoklonalt antistof (klon L5), der kovalent er bundet til en magnetit-indlejret agarose kernepartikel.
  • Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose giver en hurtig, bekvem metode til oprensning og immunpræcipitation (IP) af DYKDDDDK-mærkede proteiner fra in vitro-proteinekspressionssystemer, bakterier, gær og pattedyrceller. . Aminosyresekvensen DYKDDDDK, almindeligvis kendt som“ FLAG” , genkendes af et monoklonalt rotteantistof med høj affinitet (klon L5), der er kovalent bundet til en magnetitindlejret agarosekernepartikel.
  • Til proteinoprensning tilsættes den magnetiske agarose til en prøve indeholdende DYKDDDDK-mærket protein(er) med mærket på enten N- eller C-terminalen. Indfangede proteiner separeres derefter magnetisk fra supernatanten, og ikke-specifikt bundne proteiner kan vaskes væk, før bundet DYKDDDDK-mærket protein(er) dissocieres med elueringsbuffer. Den magnetiske agarose fjernes fra opløsningen ved hjælp af et magnetisk stativ eller et instrument såsom KingFisher Flex Magnetic Particle Processor. Automatiserede instrumenter er især nyttige til oprensninger med højere gennemløb og screening af oprensningsbetingelser.
    • Specifikke —unikke baseperler og meget specifikt antistof minimerer binding uden for mål (lav ikke-specifik binding)
    • Høj renhed— Optimeret Bind-Wash-Elute protokol muliggør høj renhed
    • Højt udbytte— speciel antistofkonjugationsmetode muliggør højt udbytte
    • Hurtig —hele oprensningsprotokol tager typisk mindre end 40 minutter
    • Økonomisk - oprensningsprotokol tillader flere genbrug
    • Alsidige —perler er kompatible med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. KingFisher-instrumenter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Pierce
Produkttype Magnetic Agarose
Sengevolumen 1 mL
Mængde 4 mL
Partikelstørrelse 25 to 30 μm
Formulering Slurry: 25%
Indhold og opbevaring 1 mL settled beads. 4 mL supplied as a 25% suspension in PBS containing 0.02% sodium azide.
Store at 2–8°C.
Volumen 4 mL
Format Liquid
Stationær fase Anti-DYKDDDDK monoclonal antibodies
Forsendelsestilstand Wet Ice
Form Liquid
Matrix Magnetic Agarose