Description
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetisk Agarose giver en hurtig og bekvem metode til rensning og immunopræcipitation (IP) af DYKDDDDK-mærkede proteiner fra in vitro proteinekspressionssystemer, bakterier, gær og pattedyrsceller. Aminosyresekvensen DYKDDDDK, almindeligvis kendt som 'FLAG', genkendes af et højaffinitet rottemonoklonalt antistof (klon L5), der kovalent er bundet til en magnetit-indlejret agarose kernepartikel.
- Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose giver en hurtig, bekvem metode til oprensning og immunpræcipitation (IP) af DYKDDDDK-mærkede proteiner fra in vitro-proteinekspressionssystemer, bakterier, gær og pattedyrceller. . Aminosyresekvensen DYKDDDDK, almindeligvis kendt som“ FLAG” , genkendes af et monoklonalt rotteantistof med høj affinitet (klon L5), der er kovalent bundet til en magnetitindlejret agarosekernepartikel.
- Til proteinoprensning tilsættes den magnetiske agarose til en prøve indeholdende DYKDDDDK-mærket protein(er) med mærket på enten N- eller C-terminalen. Indfangede proteiner separeres derefter magnetisk fra supernatanten, og ikke-specifikt bundne proteiner kan vaskes væk, før bundet DYKDDDDK-mærket protein(er) dissocieres med elueringsbuffer. Den magnetiske agarose fjernes fra opløsningen ved hjælp af et magnetisk stativ eller et instrument såsom KingFisher Flex Magnetic Particle Processor. Automatiserede instrumenter er især nyttige til oprensninger med højere gennemløb og screening af oprensningsbetingelser.
- Specifikke —unikke baseperler og meget specifikt antistof minimerer binding uden for mål (lav ikke-specifik binding)
- Høj renhed— Optimeret Bind-Wash-Elute protokol muliggør høj renhed
- Højt udbytte— speciel antistofkonjugationsmetode muliggør højt udbytte
- Hurtig —hele oprensningsprotokol tager typisk mindre end 40 minutter
- Økonomisk - oprensningsprotokol tillader flere genbrug
- Alsidige —perler er kompatible med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. KingFisher-instrumenter)
Specifications
Specifications
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Magnetic Agarose |
| Sengevolumen | 5 mL |
| Mængde | 20 mL |
| Partikelstørrelse | 25 to 30 μm |
| Formulering | Slurry: 25% |
| Indhold og opbevaring | 5 mL settled beads. 20 mL supplied as a 25% suspension in PBS containing 0.02% sodium azide. Store at 2–8°C. |
| Volumen | 20 mL |
| Format | Liquid |
| Stationær fase | Anti-DYKDDDDK monoclonal antibodies |
| Show More |