Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
Artikelnummer. 15895833 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
2 mL
5 Kolonner
Pakningsstørrelse:
1ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15895833 2 mL 1ml
15815843 10 mL 5ml
15825843 100 mL 50ml
31034559 5 Kolonner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15895833 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36801
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Pierce Anti-DYKDDDDK spinkolonner giver en hurtig og bekvem metode til rensning af DYKDDDDK-mærkede proteiner, der udtrykkes i in vitro proteinekspressionssystemer, bakterier, gær og pattedyrsceller.
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK spinkolonner giver en hurtig og bekvem metode til rensning af DYKDDDDK-mærkede proteiner, der udtrykkes i in vitro proteinekspressionssystemer, bakterier, gær og pattedyrsceller. Aminosyresekvensen DYKDDDDK, almindeligvis kendt som 'FLAG', genkendes af et højaffinitetsrottemonoklonalt antistof (klon L5), der kovalent er bundet til UltraLink Biosupport, som er en stiv, hydrofil, stærkt tværbundet, kopolymer og porøs harpiks med høj koblingskapacitet.
Til proteinrensning tilsættes harpiks til en prøve, der indeholder DYKDDDDK-mærkede proteiner med tagget på enten N- eller C-terminalen. Efter indfangning af DYKDDDDK-mærkede proteiner kan ikke-specifikt bundne proteiner vaskes væk, før bundne målproteiner dissocieres med eluationsbuffer.
Egenskaber ved Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
  • Specifikke—unikke baseperler og meget specifik antistof minimerer off-target binding (lav uspecifik binding)
  • Højrenhedsoptimeret—bind-wash-elute-protokol muliggør høj renhed
  • Højudbytte-specialantistofkonjugationsmetoden—muliggør høj udbytte
  • En hurtig—hel rensningsprotokol tager typisk mindre end 40 minutter
  • Økonomisk—rensningsprotokol tillader flere genbrug
  • Fleksibelt—tilgængeligt i flere formater, herunder bulk, løs resin og spin-kolonner
Karakteristika ved Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
  • Sammensætning: anti-DYKDDDDK antistof kovalent bundet til UltraLink Biosupport, en stærkt tværbundet stiv støtte
  • Partikelstørrelse: 50 –80 μm
  • pH-stabilitet: 1 –13
  • Driftstemperatur: 2 –30 °C; frys ikke
  • Partikelkoncentration: 50% slurry i fosfatbufferet saltvand, 0,02% natriumazid, pH 7,5
  • Bindeevne: ≥3,0 mg DYKDDDDK-tGFP-His protein (∼32 kDa/ml bundet harpiks)
Tilgængelige formater
  • Harpiksslurries—på 2 ml, 10 ml og 100 ml 50% slurry i PBS med 0,02% natriumazid, pH 7,5
  • Spinkolonner—10 ml spinkolonner indeholder 3 ml bundet harpiks, tilført med 6 ml 50% slurry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Pierce
Produkttype Affinitetsharpiks
Mængde 2 mL
Formulering 50% suspension i PBS med 0,02% natriumazid
Indhold og opbevaring 1 ml bundfældet harpiks. 2 ml leveret som en 50% opslæmning i PBS indeholdende 0,02% natriumazid. Opbevares ved 2 –8 °C.
Format Væske
Stationær fase Anti-DYKDDDDK monoklonale antistoffer
Forsendelsestilstand Våd is
Form Væske
Matrix Affinitetsharpiks