Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Spin Columns provide a fast, convenient method for purification of DYKDDDDK-tagged proteins expressed in in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to UltraLink Biosupport, which is a rigid, hydrophilic, highly crosslinked, copolymeric, and porous resin with high coupling capacity.
- De Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin giver en hurtig, bekvem metode til oprensning og immunpræcipitation (IP) af DYKDDDDK-mærkede proteiner udtrykt i in vitro proteinekspressionssystemer, bakterier, gær og pattedyrceller. Aminosyresekvensen DYKDDDDK, almindeligvis kendt som“ Flag” , genkendes af et monoklonalt rotteantistof med høj affinitet (klon L5), der er kovalent bundet til UltraLink Biostøtte.
- Til proteinoprensning eller IP tilsættes harpiks til en prøve indeholdende DYKDDDDK-mærket protein(er) med mærket på enten N- eller C-terminalen. Efter indfangning af DYKDDDDK-mærkede proteiner kan ikke-specifikt bundne proteiner vaskes væk, før bundet målprotein(er) dissocieres med elueringsbuffer. Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin anbefales til brug i spin-rensningskolonner eller patroner til FPLC instrumenter.
- UltraLink Biosupport er en stiv, hydrofil, stærkt tværbundet, copolymer og porøs harpiks med høj koblingskapacitet. Harpiksens porøsitet, stivhed og holdbarhed gør den også velegnet til medium-tryk, hurtigstrømningsteknikker, der involverer store prøvevolumener.
- Specifikke —unikke baseperler og meget specifikt antistof minimerer binding uden for mål (lav ikke-specifik binding)
- Høj renhed— Optimeret Bind-Wash-Elute protokol muliggør høj renhed
- Højt udbytte— speciel antistofkonjugationsmetode muliggør højt udbytte
- Hurtig —hele oprensningsprotokol tager typisk mindre end 40 minutter
- Økonomisk —oprensningsprotokol tillader flere genbrug
- Alsidig —kan bruges i spin-, tyngdekraft- eller FPLC-baserede oprensnings- og berigelsesmetoder
- Skalerbar —tilgængelig i 1, 5 og 50 ml bundfældede harpikspakkestørrelser for at tillade immunfældninger i mindre skala eller oprensninger i større skala
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Affinitetsharpiks |
| Mængde | 100 mL |
| Formulering | 50% suspension in PBS containing 0.02% Sodium azide |
| Indhold og opbevaring | 50 ml bundfældet harpiks. 100 ml leveret som en 50% opslæmning i PBS indeholdende 0,02% natriumazid. Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Format | Væske |
| Stationær fase | Anti-DYKDDDDK monoklonale antistoffer |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Væske |
| Matrix | Affinitetsharpiks |