Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Ammoniumpersulfat (APS ) er et oxidationsmiddel, der bruges sammen med TEMED til at katalysere polymerisationen af acrylamid og bisacrylamid til fremstilling af polyacrylamidgeler til elektroforese.
Højdepunkter:
- Navn: Ammoniumpersulfat (APS )
- Formel: (NH4 ) 2S2O8
- CAS-nummer: 7727-54-0
- Molekylvægt: 228,2
- Renhed:≥ 98,0 %
- Uopløselige stoffer:≤ 0,005 %
Kompatibel med:
TEMED, del nr. 17919
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares under 23 °C. |
| Form | Pulver |
| Mængde | 4 x 25 g |
| Produkttype | Ammoniumpersulfat |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium persulfate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: diammonium peroxodisulphate