Få mere at vide
Thermo Scientific™ L-lysin-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
Artikelnummer. 12106490 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12106490 500 mg 500mg
11305402 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 12106490 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8470.00 DKK
    7368.90 DKK / 500mg
    Spare 1101.10 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Undersøg proteinekspression ved massespektrometri med massevarianter af lysin, arginin og andre aminosyrer for at udføre stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur.
Thermo Scientific™ Tunge og lette aminosyrer bruges specifikt til at analysere proteinekspression ved massespektrometri ved hjælp af stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekulturkvantificeringskits SILAC.
SILAC er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne tilgang indebærer in vivo metabolisk inkorporering af 'tunge' 13C- eller 15N-mærkede aminosyrer i proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) for accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Højdepunkter:
  • Effektiv – 100% label-inkorporering i proteiner i levende celler
  • Fleksible – forskellige isotoper af tunge og/eller lette aminosyrer for arginin, lysin, leucin og prolin muliggør kvantificering af peptider afledt af MS-grade proteaser
  • Multiplex-funktioner – er tilgængelige med flere alternative isotoper af arginin og lysin, som muliggør analyse af flere behandlingsbetingelser i hvert eksperiment
  • Kosttilskud – af høj kvalitet indeholder tunge aminosyrer med >99% isotoprenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Aminosyrer
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale Celler
Endelig produkttype Protein
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 500 mg
Form Fast stof