Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aminosyre standard H
Artikelnummer. 10599863 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10599863 10 x 1 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10599863 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20088
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Kalibrer HPLC-analyse af proteinhydrolysater ved hjælp af denne kalibreringsstandardblanding af 18 aminosyrer, hver ved 2,5 mikromol/ml i 0,1N HCl.
Thermo Scientific™ Pierce Amino Acid Standard H er en kvantitativ blanding af 18 aminosyrer, leveret μmed 2,5 mol/ml i 0,1N HCl, til brug som en højrenhedskalibreringsstandard til HPLC-analyse af proteinhydrolysater.
Højdepunkter:
  • Bruger L-form konfiguration til at tillade standardisering af mikrobielle og andre assays
  • Molær koncentration verificeret ved konventionelle aminosyreanalysemetoder
  • Med undtagelse af cystin tilføres hver aminosyre i en koncentration på 2,5 mol/μml i 0,1N HCl
  • L-alanin, Ammoniak [(NH 4 ) 2 SO 4 ], L-arginin, L-asparaginsyre, L-cystin, L-glutaminsyre, glycin, L-histidin, L-isoleucin, L-leucin, L-·lysin HCl, L-Phenylin, L-Phenylin, L-,S. L-Threonin, L-Tyrosin, L-Valine
Inkluderer:
  • L-alanin, Ammoniak [(NH 4 ) 2 SO 4 ], L-arginin, L-asparaginsyre, L-cystin, L-glutaminsyre, glycin, L-histidin, L-isoleucin, L-leucin, L-·lysin HCl, L-Phenylin, L-Phenylin, L-,S. L-Threonin, L-Tyrosin, L-Valine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Aminosyre standard H
Indhold og opbevaring Opbevares mellem -20 °C og 8 °C.
Mængde 10 x 1 mL
Form Væske