Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkyleringsreagenser
Artikelnummer. 16336562 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 2 mg
30 x 9.3 mg
Inkluderer:
Chloracetamid
Jodacetamid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Inkluderer unitSize
16336562 10 x 2 mg Chloracetamid -
15940677 30 x 9.3 mg Jodacetamid Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16336562 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39270
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alkyleringsreagenser leveres i engangs-, forudvejede formater for at strømline arbejdsgange til proteinforberedelse.
Thermo Scientific Pierce Iodoacetamid eller Chloroacetamid leveres i et format uden vejning, hvor små mængder reagens på forhånd vejes og emballeres til engangsbrug. Dette engangsformat forhindrer kontaminering og tab af reagensreaktivitet over tid forbundet med gentagen åbning og lukning af et enkelt hætteglas. Formatet muliggør brug af et frisk hætteglas med reagens hver gang og eliminerer besværet med at afveje små mængder reagens.
Alkyleringsreagenser iodacetamid og chloracetamid er sulfhydryl-reaktive alkyleringsreagenser, der bruges til at blokere reducerede cysteinrester til proteinkarakterisering og peptidkortlægning. Alkylering med iodacetamid eller chloracetamid efter cysteinreduktion resulterer i kovalent tilføjelse af en carbamidomethylgruppe (57,07 Da) og forhindrer dannelsen af disulfidbindinger. Reduktionsmidler tilsat efter alkylering vil reagere med overskydende iodacetamid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Alkyleringsreagens
Mængde 10 x 2 mg
Inkluderer Chloracetamid
Produktlinje Pierce