Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkyleringsreagenser
Artikelnummer. 15940677 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 2 mg
30 x 9.3 mg
Inkluderer:
Chloracetamid
Jodacetamid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Inkluderer Pakningsstørrelse
15940677 30 x 9.3 mg Jodacetamid Pakke med 30
16336562 10 x 2 mg Chloracetamid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15940677 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39271
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alkyleringsreagenser leveres i engangs-, forudvejede formater for at strømline arbejdsgange til proteinforberedelse.
Thermo Scientific Pierce Iodoacetamid eller Chloroacetamid leveres i et format uden vejning, hvor små mængder reagens på forhånd vejes og emballeres til engangsbrug. Dette engangsformat forhindrer kontaminering og tab af reagensreaktivitet over tid forbundet med gentagen åbning og lukning af et enkelt hætteglas. Formatet muliggør brug af et frisk hætteglas med reagens hver gang og eliminerer besværet med at afveje små mængder reagens.
Alkyleringsreagenser iodacetamid og chloracetamid er sulfhydryl-reaktive alkyleringsreagenser, der bruges til at blokere reducerede cysteinrester til proteinkarakterisering og peptidkortlægning. Alkylering med iodacetamid eller chloracetamid efter cysteinreduktion resulterer i kovalent tilføjelse af en carbamidomethylgruppe (57,07 Da) og forhindrer dannelsen af disulfidbindinger. Reduktionsmidler tilsat efter alkylering vil reagere med overskydende iodacetamid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Alkyleringsreagens
Mængde 30 x 9.3 mg
Inkluderer Jodacetamid
Produktlinje Pierce
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Iodoacetamide, No-Weigh Format
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoacetamide