Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkalisk fosfatase
Artikelnummer. p-7180358 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
20 mg
5 x 20 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
20mg
Artikelnummer. 10076073
Brand: Thermo Scientific™ 31391
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oprenset kalve-tarm alkalisk fosfatase (AP , alk-phos) enzym til anvendelse i aktivitetsassays og konjugering til antistoffer for ELISA og IHC.
Thermo Scientific™ Pierce Alkalisk fosfatase er renset kalve-tarm alkalisk fosfatase (AP eller alk-phos) enzym til anvendelse i aktivitetsassays og konjugation til antistoffer til ELISA og immunhistokemi applikationer.
Højdepunkter:
  • Oprenset form - klar til at konjugere uden forudgående dialyse
  • Aktiviteten påvirkes ikke af eksponering for antibakterielle midler, såsom natriumazid eller thimerosal
  • Specifik aktivitet> 2.000 enheder/mg
  • En enhed er defineret som den mængde, der vil hydrolysere 1,0 mol p -nitrophenylphosphat pr. minut ved 37° C i 1,0 M diethanolamin, 0,5 mM MgCl2 , pH 7,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Form Fast stof
Til brug med (applikation) ELISA, immunhistokemi
Produktlinje Pierce
Etiket eller farvestof AP (Alkalisk fosfatase)
Mængde 20 mg