Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkalisk fosfatase
Artikelnummer. 10299803 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 mg
5 x 20 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10299803 5 x 20 mg 100mg
10076073 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299803 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31392
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Oprenset kalve-tarm alkalisk fosfatase (AP , alk-phos) enzym til anvendelse i aktivitetsassays og konjugering til antistoffer for ELISA og IHC.
Thermo Scientific™ Pierce Alkalisk fosfatase er renset kalve-tarm alkalisk fosfatase (AP eller alk-phos) enzym til anvendelse i aktivitetsassays og konjugation til antistoffer til ELISA og immunhistokemi applikationer.
Højdepunkter:
  • Oprenset form - klar til at konjugere uden forudgående dialyse
  • Aktiviteten påvirkes ikke af eksponering for antibakterielle midler, såsom natriumazid eller thimerosal
  • Specifik aktivitet> 2.000 enheder/mg
  • En enhed er defineret som den mængde, der vil hydrolysere 1,0 mol p -nitrophenylphosphat pr. minut ved 37° C i 1,0 M diethanolamin, 0,5 mM MgCl2 , pH 7,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Form Væske
Til brug med (applikation) ELISA, immunhistokemi
Produktlinje Pierce
Etiket eller farvestof AP (Alkalisk fosfatase)
Mængde 5 x 20 mg