Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits
Artikelnummer. p-7225603 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Albumin og IgG fjernelseskit
Albumin-udtømningssæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
24 reaktioner
Artikelnummer. 10579853
Brand: Thermo Scientific™ 89875
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer serumprøveforberedelsen ved at udtømme uønsket albumin- og IgG-serumproteiner til proteinprofileringsmetoder ved hjælp af kvalitetsudtømningssæt.
Koncentrationer af albumin og IgG kan udgøre mere end 70 % af det samlede serumprotein og ofte maskerer mindre mængder proteiner under proteinprofileringseksperimenter. Optimer din serumprøveforberedelse ved at fjerne albumin eller IgG hurtigt og bekvemt. Ved at bruge vores udtømningssæt til at fjerne overskydende serumproteiner med høj overflod, kan mindre rigelige proteiner af interesse let påvises ved 2D-elektroforese og andre proteinprofileringsmetoder såsom massespektrometri.
Pierce Albumin/IgG Removal Kit
Optimeret —mikrocentrifuge spin cup metode er skaleret til behandling 10μ L humane serumprøver til 2D elektroforese
Effektiv fjerner —næsten al HSA og IgG, hvilket gør det muligt at detektere proteiner med lav overflod i 2D-geler
Hurtig —behandler prøver på mindre end 40 minutter
Skalerbar —brug forskellige mængder affinitetsharpiks for at matche prøvevolumen og koncentration
De Thermo Scientific Pierce Albumin/IgG Removal Kit bruger en klassisk blanding af Cibacron Blue Dye og Protein En harpiks til fjernelse af albumin og IgG. Farvestoffet binder til albumin med god specificitet, og protein A binder til mange arter og underklasser af IgG. Pierce Albumin/IgG Removal Kit er økonomisk og kan bruges til at behandle prøver fra andre arter end mennesker (f.eks. abe, svin, kanin). Sættet er også skalerbart og tilstrækkeligt til at behandle 25 prøver, der hver indeholder 600μ g totalt serumprotein (ca. 10μ L serum).
Pierce Albumin Depletion Kit
Komplet —inkluderer optimeret buffer og mikrocentrifugesøjler til at fjerne albumin hurtigt og bekvemt fra 10- til 50-μ L prøver
Tilpasningsvenlig —gylle, der er let at dispensere, forbedrer ydeevnen, letter behandling af flere prøver og kan tilpasses til større eller mindre kolonner eller 96-brønds filterplader
Kompatibel —fjernelse af overskydende albumin letter MS-analyse eller elektroforesegelanalyse af serumproteiner med lav overflod
De Thermo Scientific Pierce Albumin Depletion Kit harpiks leveres som en 50 % opslæmning. For at forberede udtømningskolonnerne, 200μ L opslæmning dispenseres i de medfølgende mikrocentrifugesøjler for at opnå 100μ L bundfældede perler til at behandle 10 til 50μ L serumprøve i en enkelt reaktion. Sættet er blevet optimeret til at binde menneske-, svine- og fårealbumin fra serumprøver. Med en ændring af protokollen kan albumin fra kvæg, kalve, ged og rotter fjernes med denne metode. Sættet er ikke effektivt til fjernelse af musealbumin. Forarbejdede prøver er klar til øjeblikkelig nedstrømsanalyse ved elektroforese eller MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Albumin og IgG fjernelseskit
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge, massespektrometer, 2D gelelektroforese
Produkttype Albumin/antistof fjernelseskit
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved 4 °C. Må ikke fryses.
Etiket eller farvestof Cibacron™ Blå farvestof, protein A
Forsendelsestilstand Produktet sendes med en ispakke.
Udgangsmateriale Plasma, Serum
Endelig produkttype Protein
Detektionsmetode 2D gelelektroforese, Massespektrometri
Format Spinkolonne-sæt
Workflow-trin Prøveklargøring
Mængde 25 reaktioner
Oprensningsmål Serum proteiner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Albumin Serum Depletion Kits
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium chloride