Få mere at vide
Thermo Scientific™ Agarose I (molekylærbiologigrad)
Artikelnummer. p-4530638 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11886704
Brand: Thermo Scientific™ 17850
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Sørg for ensartet parti-til-lot-konsistens ved fremstilling af elektroforesegeler ved hjælp af højt oprensede og blandede regelmæssige eller lavtsmeltende agaroseformuleringer.
Thermo Scientific™ Pierce Agaroser er meget oprensede og omhyggeligt blandede formuleringer af regelmæssig eller lavtsmeltende agarose, der giver ensartet parti-til-lot-konsistens til fremstilling af elektroforesegeler.
Højdepunkter:
  • Agarose I (molekylærbiologigrad)
  • En agarose med regelmæssig smeltetemperatur til elektroforese, der kræver et exceptionelt niveau af renhed med uovertruffen ydeevne
  • Agarose II (lav smeltning)
  • En lavtemperaturagarose til specielle anvendelser, der kræver en lavere smeltetemperatur
  • Optimal til“ in-gel” restriktionsfordøjelse/ligering og DNA-gendannelse
  • Ved 1% danner en meget håndterbar klar gel, der giver fremragende opløsning og smelteegenskaber
  • Smelter ved ca. 65 °C og forbliver flydende ved 37 °C i mindst 24 timer, hvilket giver en fremragende matrix til enzymatisk manipulation af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Smeltepunkt Standard smeltepunkt
Produkttype Agarose I (molekylærbiologigrad)
Mængde 100 g
Adskillelsesområde 100 bp to >30 kb