Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Agaroser er meget oprensede og omhyggeligt blandede formuleringer af regelmæssig eller lavtsmeltende agarose, der giver ensartet parti-til-lot-konsistens til fremstilling af elektroforesegeler.
Højdepunkter:
- Agarose I (molekylærbiologigrad)
- En agarose med regelmæssig smeltetemperatur til elektroforese, der kræver et exceptionelt niveau af renhed med uovertruffen ydeevne
- Agarose II (lav smeltning)
- En lavtemperaturagarose til specielle anvendelser, der kræver en lavere smeltetemperatur
- Optimal til“ in-gel” restriktionsfordøjelse/ligering og DNA-gendannelse
- Ved 1% danner en meget håndterbar klar gel, der giver fremragende opløsning og smelteegenskaber
- Smelter ved ca. 65 °C og forbliver flydende ved 37 °C i mindst 24 timer, hvilket giver en fremragende matrix til enzymatisk manipulation af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
| Smeltepunkt | Standard smeltepunkt |
| Produkttype | Agarose I (molekylærbiologigrad) |
| Mængde | 100 g |
| Adskillelsesområde | 100 bp til> 30 kb |