Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Chip-Grade Protein A/G Plus Agarose
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
0.65 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Agarose ChIP Kit giver et komplet sæt reagenser og en enkel, hurtig og reproducerbar protokol til at udføre chromatin immunopræcipitation (ChIP) assays.
Dette kromatin IP-kit indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 30 ChIP-assays med passende kontroller ved hjælp af en optimeret protokol og et praktisk spin-kolonneformat. Sættet indeholder et komplet Chromatin Prep-modul (også tilgængelig separat) til effektivt at ekstrahere og solubilisere tværbundne DNA-protein-interaktionskomplekser fra celler, plus et immunpræcipitationsmodul, der indeholder højkapacitets, ChIP-grade Protein A/G-agarose.
Højdepunkter:
- Enkel og strømlinet ChIP-analyseprotokol (< 8 timer)
- Meget effektiv isolering og lysis af kerner
- Nem og reproducerbar enzymatisk fordøjelse
- Protein A/G agaroseharpiks med lav baggrund og høj kapacitet
- Meget specifikke positive kontrolreagenser inkluderede: RNA-polymerase II-antistof og GAPDH PCR-primere
- Hurtigt og reproducerbart spin-søjleformat; søjler og opsamlingsrør medfølger
- DNA-oprensning med høj genvinding
- Vælg et komplet ChIP-assay-kit eller det separate kromatinforberedelsesmodul
Inkluderer:
Sættet indeholder Chromatin Prep-modulet (del nr. 26158; 11 komponenter) til kromatinekstraktion og et komplet sæt immunpræcipitationsreagenser (15 komponenter) til IP-eksperimenter med kontroller
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >50 mg Human IgG/mL resin binding capacity |
| Kapacitet (metrisk) | ≥50 mg Human IgG per mL Resin Binding |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at 4°C |
| Form | Liquid Suspension |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 0.65 mL |
| Mål | IgG Antibody |
| Type | Agarose |
| Stationær fase | Protein A/G |
| Format | Bottle |
| Vis mere |