Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Chip-Grade Protein A/G Plus Agarose
Artikelnummer. 10586985 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
0.65 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Artikelnummer. 10586985
Brand: Thermo Scientific™ 26159
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chromatin immunopræcipitation (chromatin IP, ChIP) assaykit, der indeholder alle reagenser, agaroseaffinitetsperler og en enkel, hurtig, pålidelig protokol.
Thermo Scientific™ Pierce Agarose ChIP Kit giver et komplet sæt reagenser og en enkel, hurtig og reproducerbar protokol til at udføre chromatin immunopræcipitation (ChIP) assays.
Dette kromatin IP-kit indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 30 ChIP-assays med passende kontroller ved hjælp af en optimeret protokol og et praktisk spin-kolonneformat. Sættet indeholder et komplet Chromatin Prep-modul (også tilgængelig separat) til effektivt at ekstrahere og solubilisere tværbundne DNA-protein-interaktionskomplekser fra celler, plus et immunpræcipitationsmodul, der indeholder højkapacitets, ChIP-grade Protein A/G-agarose.
Højdepunkter:
  • Enkel og strømlinet ChIP-analyseprotokol (< 8 timer)
  • Meget effektiv isolering og lysis af kerner
  • Nem og reproducerbar enzymatisk fordøjelse
  • Protein A/G agaroseharpiks med lav baggrund og høj kapacitet
  • Meget specifikke positive kontrolreagenser inkluderede: RNA-polymerase II-antistof og GAPDH PCR-primere
  • Hurtigt og reproducerbart spin-søjleformat; søjler og opsamlingsrør medfølger
  • DNA-oprensning med høj genvinding
  • Vælg et komplet ChIP-assay-kit eller det separate kromatinforberedelsesmodul
Inkluderer:
Sættet indeholder Chromatin Prep-modulet (del nr. 26158; 11 komponenter) til kromatinekstraktion og et komplet sæt immunpræcipitationsreagenser (15 komponenter) til IP-eksperimenter med kontroller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet >50 mg Human IgG/mL resin binding capacity
Kapacitet (metrisk) ≥50 mg Human IgG per mL Resin Binding
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C
Form Liquid Suspension
Produktlinje Pierce
Mængde 0.65 mL
Mål IgG Antibody
Type Agarose
Stationær fase Protein A/G
Format Bottle
Kolonnetype Affinity, Agarose Resin