Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Agarose Chip Kit
Artikelnummer. 10220425 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 Reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10220425 30 Reaktionssæt Hver
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 10220425 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26156
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Chromatin immunopræcipitation (chromatin IP, ChIP) assaykit, der indeholder alle reagenser, agaroseaffinitetsperler og en enkel, hurtig, pålidelig protokol.
Thermo Scientific™ Pierce Agarose ChIP Kit giver et komplet sæt reagenser og en enkel, hurtig og reproducerbar protokol til at udføre chromatin immunopræcipitation (ChIP) assays.
Dette kromatin IP-kit indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 30 ChIP-assays med passende kontroller ved hjælp af en optimeret protokol og et praktisk spin-kolonneformat. Sættet indeholder et komplet Chromatin Prep-modul (også tilgængelig separat) til effektivt at ekstrahere og solubilisere tværbundne DNA-protein-interaktionskomplekser fra celler, plus et immunpræcipitationsmodul, der indeholder højkapacitets, ChIP-grade Protein A/G-agarose.
Højdepunkter:
  • Enkel og strømlinet ChIP-analyseprotokol (< 8 timer)
  • Meget effektiv isolering og lysis af kerner
  • Nem og reproducerbar enzymatisk fordøjelse
  • Protein A/G agaroseharpiks med lav baggrund og høj kapacitet
  • Meget specifikke positive kontrolreagenser inkluderede: RNA-polymerase II-antistof og GAPDH PCR-primere
  • Hurtigt og reproducerbart spin-søjleformat; søjler og opsamlingsrør medfølger
  • DNA-oprensning med høj genvinding
  • Vælg et komplet ChIP-assay-kit eller det separate kromatinforberedelsesmodul
Inkluderer:
Sættet indeholder Chromatin Prep-modulet (del nr. 26158; 11 komponenter) til kromatinekstraktion og et komplet sæt immunpræcipitationsreagenser (15 komponenter) til IP-eksperimenter med kontroller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet >50 mg humant IgG/ml harpiksbindingskapacitet
Kapacitet (metrisk) ≥50 mg humant IgG pr. ml harpiksbinding
Oversigt Pierce Agarose Chip Kit
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 30 komplette kromatin IP-assayeksperimenter• Chip Grade Protein A/G Plus Agarose, 0,65 mL (opbevares °ved 4 C)
• IP-fortynding/vaskebuffer (5X), 11 mL (opbevares ved °4 C)
• IP vaskebuffer 3 (5X), 4,5 mL (opbevares ved °4 C)
• IP-elueringsbuffer (2X), 4,5 mL (opbevares ved °4 C)
• Søjletilbehørspakke, 3 pakker (opbevares ved stuetemperatur eller 4 C)°
• Mikrocentrifugerør (1,5 ml), 75 rør (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °C)
• DNA-oprydningssøjle, 40 kolonner (opbevares ved stuetemperatur eller 4 C)°
• DNA-søjlebindingsopløsning, 30 ml (opbevares ved stuetemperatur eller 4 C)°
• DNA-søjlevaskeopløsning, 6 mL (opbevares ved stuetemperatur eller 4 C)°
• pH-indikator, 0,8 mL (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °C)
• DNA-søjle-elueringsopløsning, 5 mL (opbevares ved stuetemperatur eller 4 C)°
• Anti-RNA polymerase II antistof, 25μ L (opbevares ved -°20 C)
• Normalt kanin-IgG (1 mg/ml), 10μ L (opbevares ved -°20 C)
• ChIP positive kontrolprimere (GAPDH-promotor, menneskespecifik), 100μ L (opbevares ved -20 C)°
• Pierce Chromatin Prep Module (del nr. 26158) (opbevar Proteinase K og Micrococcal Nuclease ved -20 °C. Opbevar alle andre komponenter ved 4 °C).
Produktlinje Pierce
Mængde 30 Reaktionssæt
Type Chip sæt
Tilstrækkelig til 30 reaktioner
Format Sæt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Agarose ChIP Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol, Guanidine hydrochloride, Sodium fluoride,Lithium chloride, Sodium chloride