Få mere at vide
Thermo Scientific™ Active Cdc42 Pull-Down og Detection Kit
Artikelnummer. 11831204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11831204 30 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 11831204 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16119
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Rens GTPaser og assay aktiveringsniveauer ved hjælp af specifikke GST-mærkede proteinbindende domæner (PBD), GSH-agarose-perler og anti-GTPase-antistoffer.
Mål aktivering af små GTPaser ved at isolere dem via deres specifikke downstream effektorer med Thermo Scientific™ Pierce Aktive GTPase Pull-Down og detektionssæt.
Active GTPase Pull-Down og Detection Kits måler aktivering af små GTPaser ved at isolere dem via deres specifikke downstream effektorer. Der tilbydes kits, der er specifikke for Arf1, Arf6, Cdc42, Rac1, RalA, Rap1, Ras og Rho GTPaser. Det respektive bindingsdomæne af nedstrømseffektoren for hver lille GTPase udtrykkes som et GST-fusionsprotein. Når det er immobiliseret på en harpiks, bruges dette fusionsprotein til at trække den aktive (dvs. GTP-bundne) GTPase ned. Trinnet til pull-down affinitetsoprensning udføres let og bekvemt ved hjælp af mikrocentrifugespin-kolonner. Efter et simpelt vasketrin udvindes den bundne GTPase ved at eluere GST-fusionsproteinet fra glutathionharpiksen ved anvendelse af SDS-PAGE-prøvepåfyldningsbuffer. Den oprensede GTPase detekteres derefter ved Western blot under anvendelse af et specifikt antistof leveret i hvert kit.
Hvert GTPase-kit inkluderer GST-fusionsprotein fra det specifikke bindingsdomæne, γGTP S- og GDP-aktivatorer, glutathionagaroseharpiks, lysis-bindende vaskebuffer, primært antistof, 2X SDS-prøvebuffer, spinsøjler og opsamlingsrør. Hvert kit indeholder tilstrækkelige komponenter til 30 pull-down assays. Sættene er optimeret til Western blot-detektion med et HRP-konjugeret sekundært antistof (del nr. 31460, kanin; del nr. 31430, mus) vha. Thermo Scientific SuperSignal™ Vest Pico Kemiluminescerende substrat (del nr. 34080).
Højdepunkter:
  • Høj følsomhed og nøjagtighed– optimerede reagenser, specifikke antistoffer og Western blot-procedure sikrer nøjagtige kontroller og kvantitative resultater
  • Bekvemmelighed– ingen grund til at udtrykke og oprense dine egne GST-PBD- eller RBD-fusionsproteiner eller bruge dyre antistofbaserede immunpræcipitationsaffinitetsharpikser
  • Hastighed– samtidig inkubation af cellelysat med GST-PBD eller RBD og glutathionharpiksen direkte i en højtydende mikrocentrifugespinkolonne
  • Brugervenlighed– reagenser og nedtræksbetingelser er blevet optimeret til øjeblikkelig succes, selv for førstegangsbrugere
  • Effektivitet– mikrocentrifugesøjlerne og opsamlingsrørene giver effektiv adskillelse af væske og harpiks, hvilket forhindrer prøvetab
  • Komplet– kits inkluderer reagenser til affinitetsoprensning samt kontroller, en kompatibel cellelysebuffer og specifikt primært antistof til endelig Western blot-detektion
GST fusionsproteiner af aktive GTPase-bindende domæner:
  • Raf1 Ras-bindende domæne (Raf1-RBD) binder aktivt Ras
  • Pak1 p21-bindende domæne (Pak1-PBD) binder aktive Rac1 og Cdc42
  • Rhotekin Rho-bindende domæne (Rhotekin-RBD) binder aktivt Rho
  • RalGDS Rap1-bindende domæne (RalGDS-RBD) binder aktivt Rap1
  • GGA3-proteinbindende domæne (GGA3-PBD) binder aktive Arf1 og Arf6
  • Ral-bindende protein 1 (RalBP1) binder aktivt RalA
Inkluderer:
GST fusionsprotein af specifikt bindingsdomæne, glutathion-agarose-harpiks, GTP γS og GDP (100X), lysis-bindende vaskebuffer, GTPase-specifikt primært antistof, SDS-PAGE prøvebelastningsbuffer (2X), spinsøjler og opsamlingsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •GST-Pak1-RBD Fusion Protein, 1 hætteglas
• Anti-Cdc42 antistof, 5 enheder, 300μ L
• Glutathionagaroseharpiks, 3 ml
• BNP (100X), 50μ L
• GTPyS (100X), 50μ L
• SDS prøvebuffer (2X), 1,5 ml
• Lyse/binding/vaskebuffer (1X), 100 ml
• Spin kopper, 30 kopper
• Opsamlingsrør, 90 rør
Se produktmanualen for opbevaringsbetingelser for individuelle komponenter.
Oversigt Pierce Active Cdc42 Pull-Down og detektionskit
Assay Proteinkvantificeringsassay
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Western Blot, Chemiluminescens
Immunoassay-kitformat Spinsøjle
Etikettype Umærket
Substrategenskaber Proteinbaseret substrat
Substrattype GTPase substrat
Til brug med (applikation) Pull-Down
Sættets indhold Anti-Cdc42 antistof, 5 enheder, 300 μL, Opsamlingsrør, 90 rør, GDP (100X), 50µL, Glutathionagaroseharpiks, 3 ml, GST-Pak1-RBD Fusion Protein, 1 hætteglas, GTP γS (100X), 50 μL, Lyse-/bindings-/vaskebuffer (1X), 100 ml, SDS prøvebuffer (2X), 1,5 ml, Spin kopper, 30 kopper
Mængde 30 reaktioner
Mål Kinaser (flere), fosfodiesteraser, ATPaser, GTPaser, fosfataser