Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Aktiveret peroxidase-antistofmærkningskit
Artikelnummer. 10035883 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10035883 5 reaktioner 1 sæt
1 options
Tilgængeligheden kan variere fra land til land
Artikelnummer. 10035883 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31497
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilgængeligheden kan variere fra land til land
Glutaraldehyd-aktiveret peberrodsperoxidase (HRP) enzym og kit til at mærke primære antistoffer og oprense de resulterende antistof-HRP-konjugater.
Thermo Scientific™ Pierce Aktiveret HRP og antistofmærkningskit indeholder peberrodsperoxidaseenzym, der er blevet glutaraldehydaktiveret for at muliggøre mærkning og fremstilling af antistofkonjugater.
Denne kemi kan bruges til at koble HRP til primære aminer på et andet protein, såsom et antistof. De Thermo Scientific Activated Peroxidase Kit er designet til at oprense HRP-antistofkonjugater ved at bruge Immobilized Protein A/G til at adskille uomsat enzym fra antistofkonjugatet. Brug af aktiveret HRP producerer et HRP-antistofkonjugat, hvori både enzymaktiviteten og den antigenbindende aktivitet er bevaret.
Højdepunkter:
  • Reagerer med primære aminer og danner en kovalent amidbinding
  • Intet reduktionstrin er nødvendigt for at sikre forbindelsen
  • Kan opbevares i mindst 12 måneder ved -20°C
  • En mg producerer ca. 0,5 ml konjugat med en arbejdsfortynding på 1:1.000, når det kobles til et antistof med høj titer
  • Enzymaktivitet er> 200 enheder/mg
Inkluderer:
5 mg aktiveret peroxidase, 50 ml konjugeringsbuffer, 250 mg lysin, 0,5 ml immobiliseret protein A/G-søjle, 200 ml blid Ag/Ab-bindingsbuffer, 200 ml blid Ag/Ab-elueringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antistofmærkningssæt
Mængde 5 reaktioner
Tilstrækkelig til 5 konjugationer, hver med 0,3 mg antistof (IgG)
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 5 konjugationer, hver med 0,3 mg antistof (IgG)
  • Aktiveret peroxidase, 5 mg
  • Konjugationsbuffer, 50 ml
  • Lysin, 250 mg
  • Protein A/G-søjle, 0,5 ml
  • Blid Ag/Ab bindende buffer, 200 ml
  • Blid Ag/Ab-elueringsbuffer, 200 mL Opbevar
    aktiveret peroxidase ved -20 °C. Opbevar andre komponenter ved 4 °C.
  • Mærkningsskala 300μ g
    Produktlinje EZ-Link
    Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
    Mærkningsmål IgG