Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
Artikelnummer. 10501014 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 l
4 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 4
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10501014
Brand: Thermo Scientific™ 51101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
An LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that makes it suitable for HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN) is an LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that makes it suitable for HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific LC/MS Grade Acetonitrile is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance to provide you with the most sensitive detection across all wavelengths. Acetonitrile is 0.2-micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen atmosphere with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
  • 37 quality tests ensure low, stable baselines and lot-to-lot consistency
  • Low UV absorbance yields low baselines and high detection sensitivity
  • Low impurities protects columns and simplifies analysis by eliminating extraneous peaks
  • Specially purified and tested to the highest specifications to ensure data integrity, maximize assay sensitivity, and to prolong equipment life
  • Store between 2°C to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials
Product Details:
  • Alternative names: Methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile
  • Molecular formula: CH3CN
  • Molecular weight: 41.05
  • Density: 0.780 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad LC-MS
Varens navn Acetonitrile (ACN)
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring Store between 2 to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials.
Form Liquid
Reagenstype Solvent (Pure)
Produktlinje Pierce
Til brug med HPLC, Mass Spectrometry
CAS 75-05-8
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Acetonitrile, LC-MS Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile