Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ultra-følsomt ABC Peroxidase Mouse IgG-farvningssæt
Artikelnummer. 10485695 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10485695 8 mL 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10485695 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 32052
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Detekter biotinylerede sekundære antistoffer ved hjælp af IHC ved hjælp af den meget følsomme avidin-biotin kompleks (ABC) teknik.
Thermo Scientific™ Pierce ABC-farvningssæt omfatter reagenser til avidin-biotin-komplekset (ABC) teknikken, en meget følsom metode til immunhistokemisk påvisning med biotinylerede sekundære antistoffer.
Stærkt fortyndede primære antistoffer kan bruges sammen med ABC-farvningssæt, hvilket giver samme farveintensitet som andre metoder, der kræver højere koncentrationer af antistof. Kits med et sekundært antistof udvælges af arten af det primære antistof, der skal anvendes. For eksempel, hvis det primære antistof (IgG) produceres i mus, skal du vælge ABC Mouse IgG Kit. Alt hvad du behøver for at skabe et følsomt detektionssystem er dit specifikke primære antistof, et ABC-kit med biotinyleret antistof og et substrat for peberrodsperoxidase. Standardsættene inkluderer kun avidin og biotinyleret enzym. De er nyttige, hvis et ABC-kit ikke er tilgængeligt for din specifikke art af primært antistof, eller hvis det primære antistof er direkte mærket med en Thermo Scientific EZ-Link Biotinyleringsreagens. Det biotinylerede antistof til din specifikke anvendelse kan derefter bruges sammen med blokerende serum og et standard ABC-kit.
Højdepunkter:
  • Giver meget lav baggrundsfarvning
  • Kræver lavere primære antistofkoncentrationer end standardmetoder
  • Ideel til immunhistokemi, ELISA og Western blotting-applikationer
ABC-sæt
  • Fås med peberrodsperoxidase
  • Indeholder et biotinyleret sekundært antistof i et udvalg af arter– arten bør vælges baseret på arten af det primære antistof, der skal anvendes
Standardsæt
  • Fås med et valg af alkalisk fosfatase eller peberrodsperoxidase
  • Velegnet til brug, når et ABC-kit ikke er tilgængeligt for arten af det primære antistof, eller hvis specificiteten af antistoffet i kittet ikke er passende til anvendelsen
  • Inkluder ikke sekundært antistof eller blokerende serum– sekundært antistof og blokeringsserum passende til applikationen skal købes separat
Ultrafølsomme ABC-sæt
  • Fås med peberrodsperoxidase
  • Giver større følsomhed end ABC-sæt uden øget baggrundsfarvning
  • Tilfør den ekstra følsomhed, der er nødvendig for at lokalisere antigener til stede i meget små mængder
  • Tillad, at der anvendes ca. fem gange højere fortyndinger af primært antistof end ABC-kits
Inkluderer:
Biotinyleret affinitetsoprenset sekundært antistof, 1 ml (undtagen standardsæt); Passende blokeringsserum, 3mL (undtagen standardsæt); Avidin-reagens, 2 ml; Biotinyleret enzymreagens, 2mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Ultrasensitive ABC Peroxidase Mouse IgG-farvesæt
Detektionsmetode Kolorimetrisk, biotinbaseret, kromogent
Mængde 8 mL
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: Mindst 10 ml ABC-farvningsopløsning
  • Reagens A (Avidin), 2 ml
  • Reagens B (biotinyleret HRP), 2 ml
  • Blokerende serum (hest), 3 mL
  • Biotinyleret heste anti-mus IgG, 1 ml
  • Blandeflasker med dråbeholderspidser, 3 Opbevar alle
    reagenser ved 4 °C
  • Substrattype HRP (peberrodsperoxidase) substrat
    Produktlinje Pierce
    Til brug med (applikation) Immundetektion, IHC (Immunohistokemi)
    Produkttype Farvningssæt