Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 96-brønds polystyrenplader, hjørnehak
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce 96-brønds mikroplader er lavet af specielt formuleret polystyren og behandlet for at producere antistofbindingsegenskaber med høj kapacitet.
Pierce 96-Well mikroplader er standard fladbundede klare og hvide analyseplader til ELISA og andre proteinbaserede metoder. Hvert parti er certificeret for at sikre overholdelse af strenge præstationskriterier. Klare og uigennemsigtige hvide varianter fås i henholdsvis 100-plades og 25-plades æsker. Brug de klare plader til at udføre kolorimetri ELISA og andre assays til måling i standard spektrofotometerpladelæsere. Brug de hvide plader til at udføre fluorescerende eller kemiluminiscerende assays til detektion i fluorescens- eller luminometerlæsere.
Højdepunkter:
- Specielt formuleret optisk klar polystyren og behandlet for at give proteinovertrækskapacitet
- Overflade med høj bindingskapacitet forbedrer den overordnede ydeevne i immunoassay-applikationer
- Certificeret til ydeevne, med konsekvent lave variationskoefficienter (CV ) blandt brønde
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Adsorption, hydrofil |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Oversigt | Pierce 96-brønds polystyrenplader, hjørnehak |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Emballage | 100 tallerken |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Brøndplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |