Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8M guanidin-HCl-opløsning
Artikelnummer. 10167783 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 mL
Artikelnummer. Mængde
10167783 200 mL
1 options
Artikelnummer. 10167783 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24115
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Klar til brug, 8M opløsning af guanidiniumhydrochlorid (GdnCl, GuHCl), CAS 50-01-1; fortyndes og pH-justeres til enhver koncentration for proteinbiologiske metoder.
Thermo Scientific™ Pierce 8M Guanidin-HCl-opløsning er en nøjagtigt formuleret, brugsklar opløsning af guanidinhydrochlorid, som let kan fortyndes og pH-justeres til enhver koncentration under 8M.
Højdepunkter:
  • Enhver koncentration under 8 M kan tilberedes hurtigt og nemt
  • Ikke mere spild af værdifuld forskningstid på håndtering af svære at veje krystaller til langsom tilberede guanidin ·HCl-opløsninger
  • Fri for UV-absorberende materialer ved 225-300nm
  • Skarpt UV-afskæringsspektrum med OD 260< 0,03
  • Typiske metaller: Cu< 0,02 ppm, Zn< 0,15 ppm, Fe< 0,25 ppm, Pb< 0,005 ppm
  • Partikelfri, krystalklar opløsning
  • Aldehydfri
  • Fremragende stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted.
Form Væske
Reagenstype Kaotrop, denatureringsmiddel
Mængde 200 mL
Produkttype Guanidinhydrochlorid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8 M Guanidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium chloride