Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 3x DYKDDDDK Peptid
Artikelnummer. p-7113070 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
5 x 5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15872684 5 mg 5mg
15882684 5 x 5 mg Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15872684 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36805
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tricosa-peptid til kompetitiv eluering af DYKDDDK-mærkede fusionsproteiner fra immobiliserede understøtninger
Pierce 3X DYKDDDDK-peptid er et lyofiliseret peptid med sekvensen Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Lys (MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). Det har en molekylvægt på 2861,9 g/mol. Til brug rekonstitueres til 1,5 mg/ml i PBS.
Dette tricosa-peptid kan bruges til konkurrencepræget eluering af DYKDDDDK-mærkede fusionsproteiner fra immobiliserede anti-DYKDDDDK-affinitetsstøtter, især når et DYKDDDDK-mærket protein er følsomt over for lav pH. Ved en koncentration på 1,5 mg/ml kan fuldstændig frigivelse af tagget protein opnås på 5-10 –minutter ved omgivelsestemperatur.
Bemærk: Pierce 3X DYKDDDDK-peptid kan forstyrre proteinbestemmelsesprøver og absorption ved 280 nm. Dog kan peptidet fjernes fra eluatet ved afsaltning (f.eks. med Zeba spin-afsaltningskolonner, Cat. Nr. 89891).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Pierce
Produkttype Peptider
Protein form Rekombinant
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring 5 mg frysetørret peptid. Opbevares ved -5 til -30 °C.
Format Lyofiliseret pulver
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Proteinrensning og isolering
Form Lyofiliseret pulver
Matrix Affinitetsharpiks
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.