Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 2-Mercaptoethanol
Artikelnummer. 11889300 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
11889300 10 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11889300 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35602BID
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ren, flydende (svarer til 14M), beta-mercaptoethanol (bME, 2BME, 2-ME, b-mer), CAS 60-24-2; thiol-reducerende middel til spaltning af proteindisulfidbindinger (cystiner cysteiner).
Thermo Scientific™ Pierce 2-Mercaptoethanol (2-ME), også kaldet beta-mercaptoethanol (b-ME), er et mildt reduktionsmiddel til spaltning af proteindisulfidbindinger.
Højdepunkter:
  • Et mildt reduktionsmiddel til spaltning af disulfidbindinger til thioler
  • Også kendt somβ -Mercaptoethanol eller BME
  • Ofte inkluderet i enzymopløsninger for at beskytte mod inaktivering af katalytisk sted på grund af cysteinsulfhydryloxidation/disulfiddannelse; tilsat i endelige koncentrationer på 5 og 20 mM, med eller uden EDTA som et yderligere beskyttelsesmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 14.3 M
CAS 60-24-2
Indhold og opbevaring Opbevares mellem 2 og 25 °C
Produktlinje Pierce
Form Væske
Mængde 10 x 1 mL
Produkttype Mercaptoethanol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-mercaptoethanol