Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-fri
Artikelnummer. 12691410 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
500ml
Artikelnummer. 12691410
Brand: Thermo Scientific™ 35045
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En methanolfri koncentreret opløsning til nemt og hurtigt at forberede MeOH-fri Western blot-overførselsbuffer til tankbaserede eller andre våde gel-til-membran-overførselsmetoder.
Thermo Scientific Pierce 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-fri er en pladsbesparende stamopløsning til klargøring af den methanol-fri transferbuffer, der bruges med afkølet, tank (våd) Western blotting-overførselsapparat.
Pierce Concentrated Buffers er klar til brug uden at skulle veje og opløse tørre ingredienser eller justere pH med koncentreret syre eller base. Fortynd blot stamopløsningen med rent vand og fortsæt med dit eksperiment. 10X Western Blot Transfer Buffer er klar til brug ved fortynding til 1X med vand; den indeholder ikke methanol, og tilsætning af methanol er ikke nødvendig til brug ved elektroforese.
Højdepunkter :
  • Overførselsbuffer– fortyndet 10 gange i vand, er opløsningen klar til brug til elektroforese (dvs. våd tankoverførsel fra minigeler)
  • Nem at bruge– ingen pakker at åbne, intet pulver at opløse, og ingen methanol påkrævet
  • Øget nøjagtighed– eliminerer muligheden for, at der bliver pulver tilbage i en pakke
  • Sparer tid– 10X koncentration eliminerer tid brugt på at vente på, at pulveret er opløst
  • Sparer plads– Opbevaring som koncentreret lager minimerer den nødvendige bænkplads til løsninger
Anbefalet til:
Våd (tank) Western blot-overførsel af proteiner til en membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaring: Opbevares ved modtagelse ved 4 °C, beskyttet mod fugt. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Buffer Overførselsbuffer
Koncentration 10X
Gel Type SDS-SIDE
Produkttype Western Blot Transfer Buffer
Gel kompatibilitet SDS-PAGE Geler
Produktlinje Pierce
Mængde 500 ml