Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-fri
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Pierce 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-fri er en pladsbesparende stamopløsning til klargøring af den methanol-fri transferbuffer, der bruges med afkølet, tank (våd) Western blotting-overførselsapparat.
Pierce Concentrated Buffers er klar til brug uden at skulle veje og opløse tørre ingredienser eller justere pH med koncentreret syre eller base. Fortynd blot stamopløsningen med rent vand og fortsæt med dit eksperiment. 10X Western Blot Transfer Buffer er klar til brug ved fortynding til 1X med vand; den indeholder ikke methanol, og tilsætning af methanol er ikke nødvendig til brug ved elektroforese.
Højdepunkter :
- Overførselsbuffer– fortyndet 10 gange i vand, er opløsningen klar til brug til elektroforese (dvs. våd tankoverførsel fra minigeler)
- Nem at bruge– ingen pakker at åbne, intet pulver at opløse, og ingen methanol påkrævet
- Øget nøjagtighed– eliminerer muligheden for, at der bliver pulver tilbage i en pakke
- Sparer tid– 10X koncentration eliminerer tid brugt på at vente på, at pulveret er opløst
- Sparer plads– Opbevaring som koncentreret lager minimerer den nødvendige bænkplads til løsninger
Anbefalet til:
Våd (tank) Western blot-overførsel af proteiner til en membran
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaring: Opbevares ved modtagelse ved 4 °C, beskyttet mod fugt. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Buffer | Overførselsbuffer |
| Koncentration | 10X |
| Gel Type | SDS-SIDE |
| Produkttype | Western Blot Transfer Buffer |
| Gel kompatibilitet | SDS-PAGE Geler |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 5 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |