Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pladeforsegling til Pierce™ 96-brønds mikrodialyseplader
Artikelnummer. 12311983 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 Sheet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12311983 1 Sheet Hver
1 options
Artikelnummer. 12311983 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88269
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Behandl samtidig 1 til 96 prøver med 10 til 100μ L-volumener med dette praktiske og engangs-hurtige dialysesystem, der er automatiseringskompatibelt.
De Thermo Scientific™ Pierce 96-brønds mikrodialyseplade, 10K MWCO er et praktisk og engangs-hurtigt dialysesystem til samtidig behandling af 1 til 96 prøver med volumener 10 til 100μ L og er kompatibel med automationssystemer.
Thermo Scientific Pierce Pladeforsegling til Pierce 96-brønds mikrodialyseplader er et klæbende belagt plastark, perforeret til brug med en 8-brønds mikrodialyseplade. Tilstrækkelig til: 12 x 8 mikrodialysepladebrønde.
Disse pladeforseglinger er lavet af højkvalitets polypropylen og hjælper med at beskytte prøver mod kontaminering og fordampning, især under langtidsopbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilstrækkelig til 12 x 8 microdialysis plate wells
Indhold og opbevaring Upon receipt store at room temperature. Product shipped at ambient temperature.
Format Microdialysis Plates
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 1 Sheet