Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microtubes for 1.1 mL Microtube System
Artikelnummer. 10593534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Rør
Artikelnummer.
10593534 Rør
1 options
Artikelnummer. 10593534 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15086
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Præ-reolerede 1,1 ml høje mikrorør pakket ind, så de matcher et standard 96-brønds mikropladefodaftryk til flerkanalspipettering eller automatiserede arbejdsstationer.
Thermo Scientific™ 1,1 mL mikrorør og stativede systemer består af 1,1 mL høje mikrorør, der leveres præ-reolerede i kasser for at matche et standard 96-brønds mikropladefodaftryk.
Mikrorørene ligner 1 ml pipettespidser, bortset fra at de har rund bund. Som en kasse med 1 ml pipettespidser passer de stativede mikrorør til flerkanalspipetter, hvilket giver bekvemmelighed for en række forskellige reagens- og prøvedispenseringsprocedurer.
Højdepunkter:
  • 8 x 12 format forenkler og fremskynder applikationer, hvor der bruges en flerkanalspipette
  • Format er også kompatibelt med robotarbejdsstationer
  • Thermo Scientific Microtube System kan centrifugeres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce 1.1mL Microtubes
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Thermo Scientific
Mængde 960 tubes
Produkttype Mikrorør
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 1.1 mL