Få mere at vide
Thermo Scientific™ In-Line Hætter til 1,1 ml mikrorørsystem
Artikelnummer. 10464825 Shop alle Thermo Scientific produkter
:
8-hætte strimler
Artikelnummer. 10464825
Brand: Thermo Scientific™ 15088
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Præ-reolerede 1,1 ml høje mikrorør pakket ind, så de matcher et standard 96-brønds mikropladefodaftryk til flerkanalspipettering eller automatiserede arbejdsstationer.
Thermo Scientific™ 1,1 mL mikrorør og stativede systemer består af 1,1 mL høje mikrorør, der leveres præ-reolerede i kasser for at matche et standard 96-brønds mikropladefodaftryk.
Mikrorørene ligner 1 ml pipettespidser, bortset fra at de har rund bund. Som en kasse med 1 ml pipettespidser passer de stativede mikrorør til flerkanalspipetter, hvilket giver bekvemmelighed for en række forskellige reagens- og prøvedispenseringsprocedurer.
Højdepunkter:
  • 8 x 12 format forenkler og fremskynder applikationer, hvor der bruges en flerkanalspipette
  • Format er også kompatibelt med robotarbejdsstationer
  • Thermo Scientific Microtube System kan centrifugeres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mikrorørshætte
Oversigt Pierce 1,1 ml mikrorør In-Line Kasketter
Mængde 120 strimler
Sterilitet Steril
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) 1,1 ml mikrorør