Få mere at vide
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Artikelnummer. 13424279 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 4
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13424279
Brand: Thermo Scientific™ 85176
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
An LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that is ideal for HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile is an LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that is ideal for HPLC and mass spectrometry applications.
This 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance, providing the most sensitive detection across wavelengths and prolonging equipment life. The chromatography-and spectrometry-grade 0.1% TFA in acetonitrile is 0.2-micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
  • Validated
    – tested more than 20 ways to ensure maximal LC/MS sensitivity
  • Purified
    – processed, filtered and sealed to extend LC/MS column life
  • Convenient
    – packaged to eliminate variability and reduce handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad LC-MS
Varens navn Trifluoroacetic Acid (TFA)
Mængde 1 L
Indhold og opbevaring Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight.
Form Liquid
Reagenstype Solvent Mixture, Ion Pairing Reagent
Produktlinje Pierce
Til brug med HPLC, Mass Spectrometry
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile