Få mere at vide
SymLine Stykke rør
Artikelnummer. 10753672
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10753672 100 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10753672 Leverandør SymLine Leverandørnr. 106471
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De SymLine rørsystem sørger for forbindelsen til det centrale opsamlingssted. Placer opsamlingsbeholderen/beholderen der, hvor du ønsker det: rørsystemet kan konfigureres præcist, så det passer til dine behov!
  • Længde 100 mm.
  • En bred vifte af konnektorer, afgreninger og manifolder gør det muligt at forbinde rørsystemet præcist til forholdene i dit laboratorium
  • Tekniske data
    Oversigt Rørstykke til udstødning, PFA, længde 100 mm, elektrostatisk ledende
    Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
    Længde (metrisk) 100 mm
    Til brug med (applikation) Tilslutningsrør med 32 mm OD
    Til brug med (udstyr) Rørsystem med SymLine; FlexTube og FlexTubePro, stik, fordelere og afspærring
    Produkttype Rør