Få mere at vide
MedChemExpress Pidotimod
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.94% |
| CAS | 121808-62-6 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.27 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 500 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (409.38 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (102.35 mM∣Need ultrasonic) |