Få mere at vide
Pidolsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30051997
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051997 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051997 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3413.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pidolinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pidolic acid
CAS 98-79-3
Analyt- eller komponentnavne Pidolic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H7 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Oxo-L-proline, Proline, 5-oxo-, L- (8CI), (-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (-)-Pyroglutamic acid, (2S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (5S)-2-Oxopyrrolidine-5-carboxylic acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-1H-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-5-Oxoproline, (S)-Pyroglutamic acid, 2-L-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, 2-Oxopyrrolidine-5(S)-carboxylic acid, 2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-pyrrolidinone, 5-Oxoproline, 5-Pyrrolidinone-2-carboxylic acid, Ajidew A 100, Glutimic acid, Glutiminic acid, L-(-)-Pyroglutamic acid, L-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, L-5-Carboxy-2-pyrrolidinone, L-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, L-5-Oxoproline, L-Glutimic acid, L-Glutiminic acid, L-Pyroglutamic acid, L-Pyrrolidinonecarboxylic acid, L-Pyrrolidonecarboxylic acid, NSC 143034, Oxoproline, Oxopyrrolidinecarboxylic acid, PCA, PCA 50, Pidolic acid, Pidolidone, Pyroglutamic acid, Pyrrolidinonecarboxylic acid, Pyrrolidone-5-carboxylic acid, Pyrrolidonecarboxylic acid, (S)-(-)-gamma-Butyrolactam-gamma-carboxylic acid, L-Glutamic acid, gamma-lactam
InChI formel InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC navn (2S)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 129.11
Mængde 250 mg
Formel vægt 129,0426 g/mol