Beskrivelse
- Denne elektroniske enkeltkanalspipette er en af de mest brugervenlige og enkle (men dog avancerede) pipetter på markedet.
- Ideelt værktøj til daglig gentagne væskehåndtering i laboratorier, hvor nøjagtighed, hastighed og ergonomi er alle vigtige.
- Fuldt elektronisk design og kontrol giver mere konsistente, pålidelige og reproducerbare resultater.
- Det præcise elektroniske pipetteringssystem af Picus™ 2 pipetter muliggør nøjagtige og præcise pipetteringsresultater, hvilket yderligere reducerer variationen mellem brugere.
- Vær god mod din hånd: Den enkelt-kanal Picus™ 2 Elektronisk pipette tilbyder virkelig ubesværet pipettering takket være den unikke lette vægt (kun 100 gram) og fuld elektronisk oplevelse, inklusive spidsudkast.
- Komfortabelt håndtagsdesign og fingerkrog lader pipetten hvile let i din hånd.
- Forbind for fremtiden: De Sartorius pipette-mobilapp er din praktiske ledsager til prøveforberedelsesarbejdsgange og pipettehåndtering. For at holde dig opdateret skal du bruge appen Pipettering til at opdatere dine pipetter med de nyeste funktioner. Åben forbindelse giver dig mulighed for at integrere Picus 2 ind i et eksisterende system
- Behagelig at bruge: Den enkelt-kanal Picus™ 2 Electronic Pipette er anerkendt for sit overlegne ergonomiske design. Med komfort og brugervenlighed i tankerne er det en af de mest brugervenlige pipetter. Sartorius har specielt designet denne pipette til at reducere belastningen over for brugeren. Med nutidens krævende arbejdsbyrder er dette vigtigere end nogensinde.
- Pålidelige og gentagelige pipeteringsresultater
- Et bredt udvalg af pipetteringsmetoder
- Tilpasset program
- Adgangskodebeskyttelse
- Kalibreringspåmindelser
- Sartorius pipettere mobil app
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Orange |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Optifit Spids (300 μl), SafetySpace filterspids |
| Materiale | Polycarbonat ABS |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmerbarhed | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |