Få mere at vide
Sartorius Picus™ 2 elektronisk enkeltkanals pipette
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17838469 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
120μ L
300μ l
1000 μL
5000μ L
10.000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
17838469 5000μ L Hver
17818479 10μ l Hver
17818469 120μ L Hver
17878469 300μ l Hver
17828469 1000 μL Hver
17888469 10.000μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17838469 Leverandør Sartorius Leverandørnr. LH747101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6775.00 DKK
    6529.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 245.05 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Picus™ 2 elektronisk enkeltkanalspipette tilbyder pålidelig, ergonomisk pipettering til alle brugere. Den har programmer, der kan tilpasses, sikkerhedsfunktioner og forbinder til Sartorius app til automatiske justeringer og forbedret arbejdsgang, hvilket forbedrer laboratorieproduktiviteten.
  • Denne elektroniske enkeltkanalspipette er en af de mest brugervenlige og enkle (men dog avancerede) pipetter på markedet.
  • Ideelt værktøj til daglig gentagne væskehåndtering i laboratorier, hvor nøjagtighed, hastighed og ergonomi er alle vigtige.
  • Fuldt elektronisk design og kontrol giver mere konsistente, pålidelige og reproducerbare resultater.
  • Det præcise elektroniske pipetteringssystem af Picus™ 2 pipetter muliggør nøjagtige og præcise pipetteringsresultater, hvilket yderligere reducerer variationen mellem brugere.
  • Vær god mod din hånd: Den enkelt-kanal Picus™ 2 Elektronisk pipette tilbyder virkelig ubesværet pipettering takket være den unikke lette vægt (kun 100 gram) og fuld elektronisk oplevelse, inklusive spidsudkast.
  • Komfortabelt håndtagsdesign og fingerkrog lader pipetten hvile let i din hånd.
  • Forbind for fremtiden: De Sartorius pipette-mobilapp er din praktiske ledsager til prøveforberedelsesarbejdsgange og pipettehåndtering. For at holde dig opdateret skal du bruge appen Pipettering til at opdatere dine pipetter med de nyeste funktioner. Åben forbindelse giver dig mulighed for at integrere Picus 2 ind i et eksisterende system
  • Behagelig at bruge: Den enkelt-kanal Picus™ 2 Electronic Pipette er anerkendt for sit overlegne ergonomiske design. Med komfort og brugervenlighed i tankerne er det en af de mest brugervenlige pipetter. Sartorius har specielt designet denne pipette til at reducere belastningen over for brugeren. Med nutidens krævende arbejdsbyrder er dette vigtigere end nogensinde.
  • Pålidelige og gentagelige pipeteringsresultater
  • Et bredt udvalg af pipetteringsmetoder
  • Tilpasset program
  • Adgangskodebeskyttelse
  • Kalibreringspåmindelser
  • Sartorius pipettere mobil app
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Til brug med Optifit Spids (5000 μl), SafetySpace filterspids
Materiale Polycarbonat ABS
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 5000μ L
Egnet til formålet Certificeret kvalitet