Få mere at vide
Sartorius Picus™ 2 elektronisk 8-kanals pipette
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200007364 Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
120μ L
300μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17848469
Brand: Sartorius LH747321
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Picus™ 2 Elektronisk 8-kanals pipette tilbyder pålidelig, ergonomisk pipettering til alle brugere. Den har programmer, der kan tilpasses, sikkerhedsfunktioner og forbinder til Sartorius app til automatiske justeringer og forbedret arbejdsgang, hvilket forbedrer laboratorieproduktiviteten.
  • Sikrer pålidelige og repeterbare pipetteringsresultater og har et uovertruffen ergonomisk design, der er venlig mod din hånd
  • Picus™ 2 er velegnet til alle, der arbejder i laboratoriet, fra en kandidatstuderende til en erfaren laboratorieprofessionel. Den er lige så intuitiv at bruge som en mekanisk pipette, men tilbyder også mere avancerede muligheder for erfarne brugere.
  • Fremskynd dit arbejde: Fremskynd arbejdet ved at vælge mellem en af de mange pipetteringstilstande, som er specielt skræddersyet til at lette gentagne arbejde.
  • Brugervenlig elektronisk pipettering: Uanset om du er ny i laboratoriet eller en ekspert, har 8-kanals pipetten noget at tilbyde enhver laboratorieprofessionel. Den er lige så nem at starte med som en mekanisk pipette og tilbyder utrolige muligheder for selv den mest avancerede bruger. Du kan bruge den indbyggede pladesporer til at øge pålideligheden i mikrobrøndpladearbejde.
  • Klar til brug: 8-kanals Picus™ Elektronisk pipette leveres klar til brug og delvist opladet (vi anbefaler dog, at den oplades helt før den tages i brug første gang). For mere information om opladning, opbevaring og specifikationer, kontakt med Sartorius personale og yderligere materiale tilgængeligt på vores side.
  • Pålidelige og gentagelige pipeteringsresultater
  • Et bredt udvalg af pipetteringsmetoder
  • Tilpasset program
  • Adgangskodebeskyttelse
  • Kalibreringspåmindelser
  • Sartorius pipettere mobil app
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Optifit Tip (μ10 L), SafetySpace Filtertip
Greb Type Ingen
Materiale Polycarbonat ABS
Antal kanaler 8
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 10μ l
Egnet til formålet Certificeret kvalitet