Få mere at vide
Sartorius Picus™ 2 elektronisk 8-kanals pipette
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17898469 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
120μ L
300μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
17898469 300μ l Hver
17848469 10μ l Hver
17888549 120μ L Hver
17858469 1200μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17898469 Leverandør Sartorius Leverandørnr. LH747361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16742.38 DKK
    10447.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 6294.46 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Picus™ 2 Elektronisk 8-kanals pipette tilbyder pålidelig, ergonomisk pipettering til alle brugere. Den har programmer, der kan tilpasses, sikkerhedsfunktioner og forbinder til Sartorius app til automatiske justeringer og forbedret arbejdsgang, hvilket forbedrer laboratorieproduktiviteten.
  • Sikrer pålidelige og repeterbare pipetteringsresultater og har et uovertruffen ergonomisk design, der er venlig mod din hånd
  • Picus™ 2 er velegnet til alle, der arbejder i laboratoriet, fra en kandidatstuderende til en erfaren laboratorieprofessionel. Den er lige så intuitiv at bruge som en mekanisk pipette, men tilbyder også mere avancerede muligheder for erfarne brugere.
  • Fremskynd dit arbejde: Fremskynd arbejdet ved at vælge mellem en af de mange pipetteringstilstande, som er specielt skræddersyet til at lette gentagne arbejde.
  • Brugervenlig elektronisk pipettering: Uanset om du er ny i laboratoriet eller en ekspert, har 8-kanals pipetten noget at tilbyde enhver laboratorieprofessionel. Den er lige så nem at starte med som en mekanisk pipette og tilbyder utrolige muligheder for selv den mest avancerede bruger. Du kan bruge den indbyggede pladesporer til at øge pålideligheden i mikrobrøndpladearbejde.
  • Klar til brug: 8-kanals Picus™ Elektronisk pipette leveres klar til brug og delvist opladet (vi anbefaler dog, at den oplades helt før den tages i brug første gang). For mere information om opladning, opbevaring og specifikationer, kontakt med Sartorius personale og yderligere materiale tilgængeligt på vores side.
  • Pålidelige og gentagelige pipeteringsresultater
  • Et bredt udvalg af pipetteringsmetoder
  • Tilpasset program
  • Adgangskodebeskyttelse
  • Kalibreringspåmindelser
  • Sartorius pipettere mobil app
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Orange
Engangs Genanvendelig
Til brug med Optifit Spids (300 μl), SafetySpace filterspids
Greb Type Ingen
Materiale Polycarbonat ABS
Antal kanaler 8
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 300μ l
Egnet til formålet Certificeret kvalitet