Beskrivelse
- Sikrer pålidelige og repeterbare pipetteringsresultater og har et uovertruffen ergonomisk design, der er venlig mod din hånd
- Picus™ 2 er velegnet til alle, der arbejder i laboratoriet, fra en kandidatstuderende til en erfaren laboratorieprofessionel. Den er lige så intuitiv at bruge som en mekanisk pipette, men tilbyder også mere avancerede muligheder for erfarne brugere.
- Fremskynd dit arbejde: Fremskynd arbejdet ved at vælge mellem en af de mange pipetteringstilstande, som er specielt skræddersyet til at lette gentagne arbejde.
- Brugervenlig elektronisk pipettering: Uanset om du er ny i laboratoriet eller en ekspert, har 8-kanals pipetten noget at tilbyde enhver laboratorieprofessionel. Den er lige så nem at starte med som en mekanisk pipette og tilbyder utrolige muligheder for selv den mest avancerede bruger. Du kan bruge den indbyggede pladesporer til at øge pålideligheden i mikrobrøndpladearbejde.
- Klar til brug: 8-kanals Picus™ Elektronisk pipette leveres klar til brug og delvist opladet (vi anbefaler dog, at den oplades helt før den tages i brug første gang). For mere information om opladning, opbevaring og specifikationer, kontakt med Sartorius personale og yderligere materiale tilgængeligt på vores side.
- Pålidelige og gentagelige pipeteringsresultater
- Et bredt udvalg af pipetteringsmetoder
- Tilpasset program
- Adgangskodebeskyttelse
- Kalibreringspåmindelser
- Sartorius pipettere mobil app
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Gray |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Optifit Tip (μ10 L), SafetySpace Filtertip |
| Greb Type | Ingen |
| Materiale | Polycarbonat ABS |
| Antal kanaler | 8 |
| Programmerbarhed | Ja |
| Vis mere |