Få mere at vide
Sartorius Picus™ 2 Elektronisk 12-kanals pipette
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17868469 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
120μ L
300μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
17868469 10μ l Hver
17808479 120μ L Hver
17898549 300μ l Hver
17808559 1200μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17868469 Leverandør Sartorius Leverandørnr. LH747421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12695.00 DKK
    12238.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 456.01 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Picus™ 2 Elektronisk 12-kanals pipette tilbyder pålidelig, ergonomisk pipettering til alle brugere. Den har programmer, der kan tilpasses, sikkerhedsfunktioner og forbinder til Sartorius app til automatiske justeringer og forbedret arbejdsgang, hvilket forbedrer laboratorieproduktiviteten.
  • Picus™ 2 elektroniske 12-kanals pipetter giver pålidelig ydeevne, samtidig med at de er venlige mod din hånd. Det uovertrufne ergonomiske design reducerer ikke kun belastningen, men hjælper også med at sikre reproducerbare pipetteringresultater.
  • Let tilgængelige pipetteringsmetoder og programmer, der kan tilpasses til populære applikationer, sparer dig tid i laboratoriet.
  • Spar tid:Picus™ 2 Elektronisk pipette sparer dig tid i laboratoriet med et bredt udvalg af pipetteringsmetoder og programmer, der kan tilpasses, for at opfylde alle dine behov. De mest brugte tilstande med specificerede indstillinger kan gemmes på din enhed for hurtig og nem adgang. Ved at forbinde Picus™ 2 til din mobilenhed, kan du bruge Sartorius pipettere mobilapp til problemfrit at køre prøveforberedelsesarbejdsgange og justere pipetteindstillingen automatisk, hvilket tager din produktivitet til det næste niveau.
  • Pålidelige resultater: Picus™ 2 elektroniske 12-kanals pipetter giver pålidelig ydeevne, mens de er venlige mod din hånd. Da de er ekstremt lette og kompakte til 12-kanals pipetter, mærker brugerne ikke trætheden så let, hvilket fører til mere nøjagtige resultater. Den indbyggede pladetracker hjælper brugeren med at holde styr på fremskridtene med 96- og 384-brøndsplader.
  • Sikkerhedsfunktioner: Sikkerhedsfunktioner som adgangskodebeskyttelse og kalibreringspåmindelser understøtter overholdelseskrav i regulerede laboratorier. Pipetter kan også låses fra brug, når de venter på service eller rengøring.
  • De Picus™ 2 12-kanals pipetter kan dekontamineres med desinfektionsmidler, UV eller autoklavering (undtagen 1.200L modeller).
  • Pålidelige og gentagelige pipeteringsresultater
  • Et bredt udvalg af pipetteringsmetoder
  • Tilpasset program
  • Adgangskodebeskyttelse
  • Kalibreringspåmindelser
  • Sartorius pipettere mobil app
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Optifit Tip (μ10 L), SafetySpace Filtertip
Greb Type Ingen
Materiale Polycarbonat ABS
Antal kanaler 12
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 10μ l
Egnet til formålet Certificeret kvalitet