Få mere at vide
Sartorius Picus™ 2 Elektronisk 12-kanals pipette
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17808479 Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
120μ L
300μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17808479
Brand: Sartorius LH747441
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Picus™ 2 Elektronisk 12-kanals pipette tilbyder pålidelig, ergonomisk pipettering til alle brugere. Den har programmer, der kan tilpasses, sikkerhedsfunktioner og forbinder til Sartorius app til automatiske justeringer og forbedret arbejdsgang, hvilket forbedrer laboratorieproduktiviteten.
  • Picus™ 2 elektroniske 12-kanals pipetter giver pålidelig ydeevne, samtidig med at de er venlige mod din hånd. Det uovertrufne ergonomiske design reducerer ikke kun belastningen, men hjælper også med at sikre reproducerbare pipetteringresultater.
  • Let tilgængelige pipetteringsmetoder og programmer, der kan tilpasses til populære applikationer, sparer dig tid i laboratoriet.
  • Spar tid:Picus™ 2 Elektronisk pipette sparer dig tid i laboratoriet med et bredt udvalg af pipetteringsmetoder og programmer, der kan tilpasses, for at opfylde alle dine behov. De mest brugte tilstande med specificerede indstillinger kan gemmes på din enhed for hurtig og nem adgang. Ved at forbinde Picus™ 2 til din mobilenhed, kan du bruge Sartorius pipettere mobilapp til problemfrit at køre prøveforberedelsesarbejdsgange og justere pipetteindstillingen automatisk, hvilket tager din produktivitet til det næste niveau.
  • Pålidelige resultater: Picus™ 2 elektroniske 12-kanals pipetter giver pålidelig ydeevne, mens de er venlige mod din hånd. Da de er ekstremt lette og kompakte til 12-kanals pipetter, mærker brugerne ikke trætheden så let, hvilket fører til mere nøjagtige resultater. Den indbyggede pladetracker hjælper brugeren med at holde styr på fremskridtene med 96- og 384-brøndsplader.
  • Sikkerhedsfunktioner: Sikkerhedsfunktioner som adgangskodebeskyttelse og kalibreringspåmindelser understøtter overholdelseskrav i regulerede laboratorier. Pipetter kan også låses fra brug, når de venter på service eller rengøring.
  • De Picus™ 2 12-kanals pipetter kan dekontamineres med desinfektionsmidler, UV eller autoklavering (undtagen 1.200L modeller).
  • Pålidelige og gentagelige pipeteringsresultater
  • Et bredt udvalg af pipetteringsmetoder
  • Tilpasset program
  • Adgangskodebeskyttelse
  • Kalibreringspåmindelser
  • Sartorius pipettere mobil app
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Optifit Tip (μ10 L), SafetySpace Filtertip
Greb Type Ingen
Materiale Polycarbonat ABS
Antal kanaler 12
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 120μ L
Egnet til formålet Certificeret kvalitet