missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pictilisib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16463977
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463977 50 mg -
16458058 10 mg -
16457836 100 mg 100mg
16401316 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16463977 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50094

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Pictilisib (GDC-0941) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with an IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).

Pictilisib (GDC-0941) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with an IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pictilisib
CAS 957054-30-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H27N7O3S2
Mængde 50 mg
Synonym GDC-0941
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (194.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CS(N1CCN(CC2=CC3=C(C(N4CCOCC4)=NC(C5=CC=CC6=C5C=NN6)=N3)S2)CC1)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 513.64
Formel vægt 513.64
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.