Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pictilisib |
| CAS | 957054-30-7 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C23H27N7O3S2 |
| Formel vægt | 513.63 |
| InChI nøgle | LHNIIDJUOCFXAP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CS(=O)(=O)N1CCN(CC2=CC3=NC(=NC(N4CCOCC4)=C3S2)C2=C3C=NNC3=CC=C2)CC1 |
| IUPAC navn | 4-{6-[(4-methanesulfonylpiperazin-1-yl)methyl]-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl}-1H-indazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.64 |