Få mere at vide
Picrotoxinin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461598
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461598 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461598 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2581.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picrotoxinin
CAS 17617-45-7
Analyt- eller komponentnavne Picrotoxinin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H16 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1aR,2aR,3S,6R,6aS,8aS,8bR,9R)-Hexahydro-2a-hydroxy-8b-methyl-9-(1-methylethenyl)-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione, Picrotoxinin, (-)-Picrotoxinin, NSC 129537, [1aR-(1aalpha,2abeta,3beta,6beta,6abeta,8aS*,8bbeta,9R*)]-Hexahydro-2a-hydroxy-8b-methyl-9-(1-methylethenyl)-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione
InChI formel InChI=1S/C15H16O6/c1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8-,9-,10-,13-,14-,15+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(=C)[C@@H]1[C@H]2OC(=O)[C@@H]1[C@]3(O)C[C@H]4O[C@]45C(=O)O[C@H]2[C@]35C
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 292.28
Mængde 10 mg
Formel vægt 292.0947 g/mol