Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Picrotoxin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001203
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30001203 1 g
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001203 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1128/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    781.00 DKK
    738.15 DKK / 1g
    Spare 42.85 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
GABAA antagonist
GABAA receptor antagonist; potent CNS stimulant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picrotoxin
CAS 124-87-8
Mængde 1 g
Molekylær formel C30H34O13
Formel vægt 602.59
Renhed 97%
Molekylvægt (g/mol) 602.589