Få mere at vide
Picrotoxin, 95%
Artikelnummer. 11906191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11906191 25 g Glasflaske 25g
10607314 1 g Glasflaske 1g
10676522 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11906191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131210250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124-87-8 | C30H34O13 | 602,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-87-8
Molekylær formel C30H34O13
Molekylvægt (g/mol) 602.58
InChI nøgle VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
Synonym picrotoxin
PubChem CID 131846146
SMIL CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picrotoxin
Smeltepunkt 199,0 °C til 202,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Blanding af Picrotoxinin og Picrotin) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,7527
Specifik rotation −32.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/5 ml (100 °C). Andre opløseligheder: opløselige i kogende alkohol (1gr/3 ml), fortyndede syrer og alkalier; sparsomt opløseligt i ether og ccl4, let opløseligt i stærkt ammoniakvand og i AQ., solner af Naoh.,1gr/13,5 ml i 95% Ethan.
Formel vægt 602.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Picrotoxin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge